3-Butoxy-2,6-difluorobenzyl alcohol 98%
Proveedor: Apollo Scientific
PC303141-10G PC303141-5G
APOSPC303141-10GEA 563 EUR
APOSPC303141-10G APOSPC303141-5G
3-Butoxy-2,6-difluorobenzyl alcohol 98%
3-Butoxy-2,6-difluorobenzyl alcohol
Formula: C₁₁H₁₄F₂O₂
MW: 216,224 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD27986841
Núm. CAS: 1706435-02-0