2-Fluoro-5-methyl-3-(trifluoromethyl)benzaldehyde 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC303145-1G PC303145-5G
APOSPC303145-1GEA 339 EUR
APOSPC303145-1G APOSPC303145-5G
2-Fluoro-5-methyl-3-(trifluoromethyl)benzaldehyde 98%
2-Fluoro-5-methyl-3-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Formula: C₉H₆F₄O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD28054185
Núm. CAS: 1706458-33-4
UN: 2811
ADR: 6.1,II