3-Butoxy-2,6-difluorobenzyl bromide 97%
Proveedor: Apollo Scientific
PC303148-10G PC303148-5G PC303148-1G
APOSPC303148-10GEA 630 EUR
APOSPC303148-10G APOSPC303148-5G APOSPC303148-1G
3-Butoxy-2,6-difluorobenzyl bromide 97%
3-Butoxy-2,6-difluorobenzyl bromide
Formula: C₁₁H₁₃BrF₂O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD27986842
Núm. CAS: 1706446-25-4
UN: 3265
ADR: 8,II