5-Fluoro-2-methyl-4-(trifluoromethoxy)aniline 98%
Proveedor: Apollo Scientific
PC303150-1G PC303150-5G
APOSPC303150-1GEA 386 EUR
APOSPC303150-1G APOSPC303150-5G
5-Fluoro-2-methyl-4-(trifluoromethoxy)aniline 98%
5-Fluoro-2-methyl-4-(trifluoromethoxy)aniline
Formula: C₈H₇F₄NO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD27986861
Núm. CAS: 1706430-25-2