3,4-Dichloro-5-(trifluoromethyl)benzoic acid 97%
Proveedor: Apollo Scientific
PC303153-1G PC303153-250MG
APOSPC303153-1GEA 493 EUR
APOSPC303153-1G APOSPC303153-250MG
3,4-Dichloro-5-(trifluoromethyl)benzoic acid 97%
3,4-Dichloro-5-(trifluoromethyl)benzoic acid
Formula: C₈H₃Cl₂F₃O₂
MW: 259,009 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD28054189
Núm. CAS: 1706458-41-4