2-Fluoro-4-methyl-3-(trifluoromethyl)benzaldehyde 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC303154-1G PC303154-250MG
APOSPC303154-1GEA 507 EUR
APOSPC303154-1G APOSPC303154-250MG
2-Fluoro-4-methyl-3-(trifluoromethyl)benzaldehyde 97%
2-Fluoro-4-methyl-3-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Formula: C₉H₆F₄O
MW: 206,137 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD28103358
Núm. CAS: 1824270-96-3