2-Fluoro-4-methyl-3-(trifluoromethyl)benzoic acid 97%
Proveedor: Apollo Scientific
PC303155-1G PC303155-250MG
APOSPC303155-1GEA 507 EUR
APOSPC303155-1G APOSPC303155-250MG
2-Fluoro-4-methyl-3-(trifluoromethyl)benzoic acid 97%
2-Fluoro-4-methyl-3-(trifluoromethyl)benzoic acid
Formula: C₉H₆F₄O₂
MW: 222,136 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD28103359
Núm. CAS: 1824048-54-5