3,4-Dichloro-5-(trifluoromethoxy)benzoic acid 97%
Proveedor: Apollo Scientific
PC303157-1G PC303157-250MG
APOSPC303157-1GEA 522 EUR
APOSPC303157-1G APOSPC303157-250MG
3,4-Dichloro-5-(trifluoromethoxy)benzoic acid 97%
3,4-Dichloro-5-(trifluoromethoxy)benzoic acid
Formula: C₈H₃Cl₂F₃O₃
MW: 275,009 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD28054192
Núm. CAS: 1706458-45-8