3,4-Dichloro-5-(trifluoromethoxy)benzaldehyde 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC303158-1G PC303158-250MG
APOSPC303158-1GEA 540 EUR
APOSPC303158-1G APOSPC303158-250MG
3,4-Dichloro-5-(trifluoromethoxy)benzaldehyde 97%
3,4-Dichloro-5-(trifluoromethoxy)benzaldehyde
Formula: C₈H₃Cl₂F₃O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD28054205
Núm. CAS: 1706430-32-1