4-Fluoro-3-methyl-2-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 98%
Proveedor: Apollo Scientific
PC303161-1G PC303161-250MG
APOSPC303161-1GEA 540 EUR
APOSPC303161-1G APOSPC303161-250MG
4-Fluoro-3-methyl-2-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 98%
4-Fluoro-3-methyl-2-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Formula: C₉H₈F₄O
MW: 208,153 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD28054201
Núm. CAS: 1706458-48-1