2-Chloro-5-fluoro-3-(trifluoromethyl)aniline 98%
Proveedor: Apollo Scientific
PC303163-1G PC303163-250MG
APOSPC303163-1GEA 574 EUR
APOSPC303163-1G APOSPC303163-250MG
2-Chloro-5-fluoro-3-(trifluoromethyl)aniline 98%
2-Chloro-5-fluoro-3-(trifluoromethyl)aniline
Formula: C₇H₄ClF₄N
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD27986847
Núm. CAS: 105172-78-9
UN: 2810
ADR: 6.1,III