2-Fluoro-4-methyl-3-(trifluoromethyl)phenol 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC303165-1G PC303165-250MG
APOSPC303165-1GEA 0 EUR
APOSPC303165-1G APOSPC303165-250MG
2-Fluoro-4-methyl-3-(trifluoromethyl)phenol 98%
2-Fluoro-4-methyl-3-(trifluoromethyl)phenol
Formula: C₈H₆F₄O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD28103361
Núm. CAS: 1823323-63-2
UN: 3261
ADR: 8,III