3,4-Dichloro-5-(trifluoromethyl)benzoyl chloride 97%
Proveedor: Apollo Scientific
PC303167-1G PC303167-250MG
APOSPC303167-1GEA 585 EUR
APOSPC303167-1G APOSPC303167-250MG
3,4-Dichloro-5-(trifluoromethyl)benzoyl chloride 97%
3,4-Dichloro-5-(trifluoromethyl)benzoyl chloride
Formula: C₈H₂Cl₃F₃O
MW: 277,455 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD28054199
Núm. CAS: 1706458-07-2