2-Fluoro-4-methyl-3-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC303169-1G PC303169-250MG
APOSPC303169-1GEA 620 EUR
APOSPC303169-1G APOSPC303169-250MG
2-Fluoro-4-methyl-3-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 97%
2-Fluoro-4-methyl-3-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Formula: C₉H₈F₄O
MW: 208,153 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD28103363
Núm. CAS: 1824048-70-5