2-Fluoro-5-methyl-3-(trifluoromethyl)benzyl bromide 97%

Proveedor: Apollo Scientific

PC303170-1G PC303170-250MG
APOSPC303170-1GEA 620 EUR
APOSPC303170-1G APOSPC303170-250MG
2-Fluoro-5-methyl-3-(trifluoromethyl)benzyl bromide 97%
2-Fluoro-5-methyl-3-(trifluoromethyl)benzyl bromide
Formula: C₉H₇BrF₄
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD28054188
Núm. CAS: 1706438-74-5

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR