3,4-Dichloro-5-(trifluoromethoxy)benzoyl chloride 97%
Proveedor: Apollo Scientific
PC303171-1G PC303171-250MG
APOSPC303171-1GEA 620 EUR
APOSPC303171-1G APOSPC303171-250MG
3,4-Dichloro-5-(trifluoromethoxy)benzoyl chloride 97%
3,4-Dichloro-5-(trifluoromethoxy)benzoyl chloride
Formula: C₈H₂Cl₃F₃O₂
MW: 293,454 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD28054195
Núm. CAS: 1706458-00-5