3,4-Dichloro-5-(trifluoromethoxy)benzyl alcohol 97%
Proveedor: Apollo Scientific
PC303173-1G PC303173-250MG
APOSPC303173-1GEA 509 EUR
APOSPC303173-1G APOSPC303173-250MG
3,4-Dichloro-5-(trifluoromethoxy)benzyl alcohol 97%
3,4-Dichloro-5-(trifluoromethoxy)benzyl alcohol
Formula: C₈H₅Cl₂F₃O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD28054206
Núm. CAS: 1706458-54-9