3,4-Dichloro-5-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 97%
Proveedor: Apollo Scientific
PC303174-1G
PC303174-250MG
APOSPC303174-1GEA
509
EUR
APOSPC303174-1G
APOSPC303174-250MG
3,4-Dichloro-5-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 97%
3,4-Dichloro-5-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Formula:
C₈H₅Cl₂F₃O MW: 245,026 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD28103365 Núm. CAS: 1824048-31-8 |