2,3-Dichloro-6-fluorobenzenesulphonyl chloride 97%
Proveedor: Apollo Scientific
PC303177-1G PC303177-250MG
APOSPC303177-1GEA 676 EUR
APOSPC303177-1G APOSPC303177-250MG
2,3-Dichloro-6-fluorobenzenesulphonyl chloride 97%
2,3-Dichloro-6-fluorobenzenesulphonyl chloride
Formula: C₆H₂Cl₃FO₂S
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD28054218
Núm. CAS: 1706446-66-3
UN: 1760
ADR: 8,III