2-Chloro-3-(trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 2-Chloro-3-(chlorosulphonyl)benzotrifluoride
PC303179-1G PC303179-250MG
APOSPC303179-1GEA 440 EUR
APOSPC303179-1G APOSPC303179-250MG
2-Chloro-3-(trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride 97%
2-Chloro-3-(trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride
Formula: C₇H₃Cl₂F₃O₂S
MW: 279,064 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD13185469
Núm. CAS: 1214346-10-7
UN: 3265
ADR: 8,II