2-Methoxy-5-(trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC303181-1G PC303181-250MG
APOSPC303181-1GEA 676 EUR
APOSPC303181-1G APOSPC303181-250MG
2-Methoxy-5-(trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride 97%
2-Methoxy-5-(trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride
Formula: C₈H₆ClF₃O₃S
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06637310
Núm. CAS: 612541-12-5
UN: 1759
ADR: 8,III