2-Methyl-3-(trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 2-Methyl-3-(trifluoromethyl)benzene-1-sulphonyl chloride
PC303182-1G PC303182-5G
APOSPC303182-1GEA 398 EUR
APOSPC303182-1G APOSPC303182-5G
2-Methyl-3-(trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride 97%
2-Methyl-3-(trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride
Formula: C₈H₆ClF₃O₂S
MW: 258,645 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD12026169
Núm. CAS: 1191545-46-6
UN: 3265
ADR: 8,II