3,4-Dichloro-5-(trifluoromethoxy)benzamide 97%
Proveedor: Apollo Scientific
PC303183-1G PC303183-250MG
APOSPC303183-1GEA 676 EUR
APOSPC303183-1G APOSPC303183-250MG
3,4-Dichloro-5-(trifluoromethoxy)benzamide 97%
3,4-Dichloro-5-(trifluoromethoxy)benzamide
Formula: C₈H₄Cl₂F₃NO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD28054196
Núm. CAS: 1706435-10-0