3-Chloro-4-(trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC303188-1G PC303188-250MG
APOSPC303188-1GEA 604 EUR
APOSPC303188-1G APOSPC303188-250MG
3-Chloro-4-(trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride 97%
3-Chloro-4-(trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride
Formula: C₇H₃Cl₂F₃O₂S
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD12827565
Núm. CAS: 132481-85-7
UN: 3265
ADR: 8,II