2-Chloro-5-methoxy-3-(trifluoromethyl)aniline 97%
Proveedor: Apollo Scientific
PC303191-1G PC303191-250MG
APOSPC303191-1GEA 696 EUR
APOSPC303191-1G APOSPC303191-250MG
2-Chloro-5-methoxy-3-(trifluoromethyl)aniline 97%
2-Chloro-5-methoxy-3-(trifluoromethyl)aniline
Formula: C₈H₇ClF₃NO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD27986849
Núm. CAS: 1706436-22-7
UN: 2810
ADR: 6.1,III