2-Fluoro-4-methyl-3-(trifluoromethyl)benzamide 97%
Proveedor: Apollo Scientific
PC303192-1G PC303192-250MG
APOSPC303192-1GEA 0 EUR
APOSPC303192-1G APOSPC303192-250MG
2-Fluoro-4-methyl-3-(trifluoromethyl)benzamide 97%
2-Fluoro-4-methyl-3-(trifluoromethyl)benzamide
Formula: C₉H₇F₄NO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD28103366
Núm. CAS: 1824271-11-5