3,4-Dichloro-5-(trifluoromethyl)benzyl bromide 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC303197-1G PC303197-250MG
APOSPC303197-1GEA 765 EUR
APOSPC303197-1G APOSPC303197-250MG
3,4-Dichloro-5-(trifluoromethyl)benzyl bromide 97%
3,4-Dichloro-5-(trifluoromethyl)benzyl bromide
Formula: C₈H₄BrCl₂F₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD28103368
Núm. CAS: 1823323-67-6
UN: 3265
ADR: 8,III