2,6-Difluoro-3-methylbenzenesulphonyl chloride 97%
Proveedor: Apollo Scientific
PC303203-1G
PC303203-250MG
APOSPC303203-1GEA
735
EUR
APOSPC303203-1G
APOSPC303203-250MG
2,6-Difluoro-3-methylbenzenesulphonyl chloride 97%
2,6-Difluoro-3-methylbenzenesulphonyl chloride
Formula:
C₇H₅ClF₂O₂S MW: 226.628 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD24310152 Núm. CAS: 1548143-20-9 UN: 1760 ADR: 8 III |