2-Methoxy-5-(trifluoromethoxy)benzenesulphonyl chloride 97%
Proveedor: Apollo Scientific
PC303204-1G PC303204-250MG
APOSPC303204-1GEA 788 EUR
APOSPC303204-1G APOSPC303204-250MG
2-Methoxy-5-(trifluoromethoxy)benzenesulphonyl chloride 97%
2-Methoxy-5-(trifluoromethoxy)benzenesulphonyl chloride
Formula: C₈H₆ClF₃O₄S
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD13176696
Núm. CAS: 1010422-55-5