3,4-Dichloro-5-(trifluoromethoxy)benzonitrile 97%
Proveedor: Apollo Scientific
PC303206-1G PC303206-250MG
APOSPC303206-1GEA 788 EUR
APOSPC303206-1G APOSPC303206-250MG
3,4-Dichloro-5-(trifluoromethoxy)benzonitrile 97%
3,4-Dichloro-5-(trifluoromethoxy)benzonitrile
Formula: C₈H₂Cl₂F₃NO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD28054210
Núm. CAS: 1706458-14-1
UN: 3439
ADR: 6.1,III