3-Fluoro-4-methyl-5-(trifluoromethyl)aniline 98%
Proveedor: Apollo Scientific
PC303207-1G PC303207-250MG
APOSPC303207-1GEA 788 EUR
APOSPC303207-1G APOSPC303207-250MG
3-Fluoro-4-methyl-5-(trifluoromethyl)aniline 98%
3-Fluoro-4-methyl-5-(trifluoromethyl)aniline
Formula: C₈H₇F₄N
MW: 193,141 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD27986853
Núm. CAS: 1706430-24-1