2-Fluoro-4-methyl-3-(trifluoromethyl)benzonitrile 97%
Proveedor: Apollo Scientific
PC303215-1G PC303215-250MG
APOSPC303215-1GEA 0 EUR
APOSPC303215-1G APOSPC303215-250MG
2-Fluoro-4-methyl-3-(trifluoromethyl)benzonitrile 97%
2-Fluoro-4-methyl-3-(trifluoromethyl)benzonitrile
Formula: C₉H₅F₄N
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD28103369
Núm. CAS: 1824048-48-7
UN: 3439
ADR: 6.1,III