6-Chloro-2,4-difluoro-3-methylbenzaldehyde 98%
Proveedor: Apollo Scientific
PC303218-1G PC303218-5G
APOSPC303218-1GEA 200 EUR
APOSPC303218-1G APOSPC303218-5G
6-Chloro-2,4-difluoro-3-methylbenzaldehyde 98%
6-Chloro-2,4-difluoro-3-methylbenzaldehyde
Formula: C₈H₅ClF₂O
MW: 190,575 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD27986855
Núm. CAS: 1706435-05-3