2,4-Bis(trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride 97%
Proveedor: Apollo Scientific
PC303220-1G PC303220-250MG
APOSPC303220-1GEA 0 EUR
APOSPC303220-1G APOSPC303220-250MG
2,4-Bis(trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride 97%
2,4-Bis(trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride
Formula: C₈H₃ClF₆O₂S
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD13185342
Núm. CAS: 376637-88-6