6-Chloro-2,3-difluorobenzenesulphonyl chloride
Proveedor: Apollo Scientific
PC303222-1G PC303222-100MG PC303222-250MG
APOSPC303222-1GEA 1050 EUR
APOSPC303222-1G APOSPC303222-100MG APOSPC303222-250MG
6-Chloro-2,3-difluorobenzenesulphonyl chloride
6-Chloro-2,3-difluorobenzenesulphonyl chloride
Formula: C₆H₂Cl₂F₂O₂S
MW: 247,047 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD12922581
Núm. CAS: 1208078-24-3