2-Fluoro-5-methyl-3-(trifluoromethyl)phenylacetic acid 98%
Proveedor: Apollo Scientific
PC303223-1G PC303223-250MG
APOSPC303223-1GEA 898 EUR
APOSPC303223-1G APOSPC303223-250MG
2-Fluoro-5-methyl-3-(trifluoromethyl)phenylacetic acid 98%
2-Fluoro-5-methyl-3-(trifluoromethyl)phenylacetic acid
Formula: C₁₀H₈F₄O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD28054191
Núm. CAS: 1706452-86-9