4-Fluoro-3-methyl-2-(trifluoromethyl)phenylacetic acid 97%
Proveedor: Apollo Scientific
PC303224-1G PC303224-250MG
APOSPC303224-1GEA 898 EUR
APOSPC303224-1G APOSPC303224-250MG
4-Fluoro-3-methyl-2-(trifluoromethyl)phenylacetic acid 97%
4-Fluoro-3-methyl-2-(trifluoromethyl)phenylacetic acid
Formula: C₁₀H₈F₄O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD28054204
Núm. CAS: 1706439-04-4