2,3-Difluoro-5-methoxy-4-methylaniline 97%
Proveedor: Apollo Scientific
PC303225-1G PC303225-250MG
APOSPC303225-1GEA 899 EUR
APOSPC303225-1G APOSPC303225-250MG
2,3-Difluoro-5-methoxy-4-methylaniline 97%
2,3-Difluoro-5-methoxy-4-methylaniline
Formula: C₈H₉F₂NO
MW: 173,16 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD27986845
Núm. CAS: 1706446-33-4