2,3-Difluoro-6-methoxybenzenesulphonyl chloride 97%
Proveedor: Apollo Scientific
PC303226-1G PC303226-250MG
APOSPC303226-1GEA 899 EUR
APOSPC303226-1G APOSPC303226-250MG
2,3-Difluoro-6-methoxybenzenesulphonyl chloride 97%
2,3-Difluoro-6-methoxybenzenesulphonyl chloride
Formula: C₇H₅ClF₂O₃S
MW: 242,628 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD12922651
Núm. CAS: 1208074-96-7