2,6-Difluoro-3-methoxybenzenesulphonyl chloride 98%
Proveedor: Apollo Scientific
PC303228-1G PC303228-250MG
APOSPC303228-1GEA 899 EUR
APOSPC303228-1G APOSPC303228-250MG
2,6-Difluoro-3-methoxybenzenesulphonyl chloride 98%
2,6-Difluoro-3-methoxybenzenesulphonyl chloride
Formula: C₇H₅ClF₂O₃S
MW: 242.628 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD28054211
Núm. CAS: 1706458-18-5