2-Methyl-5-(trifluoromethoxy)benzenesulphonyl chloride 97%
Proveedor: Apollo Scientific
PC303230-1G PC303230-250MG
APOSPC303230-1GEA 899 EUR
APOSPC303230-1G APOSPC303230-250MG
2-Methyl-5-(trifluoromethoxy)benzenesulphonyl chloride 97%
2-Methyl-5-(trifluoromethoxy)benzenesulphonyl chloride
Formula: C₈H₆ClF₃O₃S
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD18399733
Núm. CAS: 1261852-46-3