3,4-Dichloro-5-(trifluoromethoxy)phenylacetonitrile 97%
Proveedor: Apollo Scientific
PC303231-1G PC303231-250MG
APOSPC303231-1GEA 899 EUR
APOSPC303231-1G APOSPC303231-250MG
3,4-Dichloro-5-(trifluoromethoxy)phenylacetonitrile 97%
3,4-Dichloro-5-(trifluoromethoxy)phenylacetonitrile
Formula: C₉H₄Cl₂F₃NO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD28054208
Núm. CAS: 1706458-58-3
UN: 3439
ADR: 6.1,III