3,4-Dichloro-5-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile 97%
Proveedor: Apollo Scientific
PC303232-1G PC303232-250MG
APOSPC303232-1GEA 899 EUR
APOSPC303232-1G APOSPC303232-250MG
3,4-Dichloro-5-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile 97%
3,4-Dichloro-5-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile
Formula: C₉H₄Cl₂F₃N
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD28103372
Núm. CAS: 1824274-76-1
UN: 3439
ADR: 6.1,III