3,4-Dichloro-5-(trifluoromethoxy)phenylacetic acid 97%
Proveedor: Apollo Scientific
PC303241-1G PC303241-250MG
APOSPC303241-1GEA 990 EUR
APOSPC303241-1G APOSPC303241-250MG
3,4-Dichloro-5-(trifluoromethoxy)phenylacetic acid 97%
3,4-Dichloro-5-(trifluoromethoxy)phenylacetic acid
Formula: C₉H₅Cl₂F₃O₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD28054209
Núm. CAS: 1706430-35-4