3,4-Dichloro-5-(trifluoromethyl)phenylacetic acid 97%
Proveedor: Apollo Scientific
PC303242-1G PC303242-250MG
APOSPC303242-1GEA 990 EUR
APOSPC303242-1G APOSPC303242-250MG
3,4-Dichloro-5-(trifluoromethyl)phenylacetic acid 97%
3,4-Dichloro-5-(trifluoromethyl)phenylacetic acid
Formula: C₉H₅Cl₂F₃O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD28103374
Núm. CAS: 1823541-32-7