2-Fluoro-5-(trifluoromethoxy)benzenesulphonyl chloride 97%
Proveedor: Apollo Scientific
PC303246-1G PC303246-250MG
APOSPC303246-1GEA 1120 EUR
APOSPC303246-1G APOSPC303246-250MG
2-Fluoro-5-(trifluoromethoxy)benzenesulphonyl chloride 97%
2-Fluoro-5-(trifluoromethoxy)benzenesulphonyl chloride
Formula: C₇H₃ClF₄O₃S
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD28054222
Núm. CAS: 1446478-70-1