6-Chloro-2-fluoro-3-methoxybenzenesulphonyl chloride 97%
Proveedor: Apollo Scientific
PC303252-1G PC303252-250MG
APOSPC303252-1GEA 1020 EUR
APOSPC303252-1G APOSPC303252-250MG
6-Chloro-2-fluoro-3-methoxybenzenesulphonyl chloride 97%
6-Chloro-2-fluoro-3-methoxybenzenesulphonyl chloride
Formula: C₇H₅Cl₂FO₃S
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD28054220
Núm. CAS: 1706458-71-0
UN: 1760
ADR: 8,III