5-Ethoxy-2,3-difluoro-4-methylbenzaldehyde 97%
Proveedor: Apollo Scientific
PC303253-1G PC303253-250MG
APOSPC303253-1GEA 1040 EUR
APOSPC303253-1G APOSPC303253-250MG
5-Ethoxy-2,3-difluoro-4-methylbenzaldehyde 97%
5-Ethoxy-2,3-difluoro-4-methylbenzaldehyde
Formula: C₁₀H₁₀F₂O₂
MW: 200,182 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD27986848
Núm. CAS: 1706446-37-8