2,3-Difluoro-5-methoxy-4-methylphenylacetonitrile 97%
Proveedor: Apollo Scientific
PC303254-1G PC303254-250MG
APOSPC303254-1GEA 1080 EUR
APOSPC303254-1G APOSPC303254-250MG
2,3-Difluoro-5-methoxy-4-methylphenylacetonitrile 97%
2,3-Difluoro-5-methoxy-4-methylphenylacetonitrile
Formula: C₁₀H₉F₂NO
MW: 197,181 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD27986852
Núm. CAS: 1706461-19-9
UN: 3439
ADR: 6.1,III