2,3-Difluoro-5-methoxy-4-methylphenylacetic acid 98%
Proveedor: Apollo Scientific
PC303256-1G PC303256-250MG
APOSPC303256-1GEA 1160 EUR
APOSPC303256-1G APOSPC303256-250MG
2,3-Difluoro-5-methoxy-4-methylphenylacetic acid 98%
2,3-Difluoro-5-methoxy-4-methylphenylacetic acid
Formula: C₁₀H₁₀F₂O₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD27986854
Núm. CAS: 1706430-83-2